Learn More
2-Acetyl-3-methylpyrazine, 98%
Codice prodotto. 11487327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487327 25 g 25g
11467327 1 g 1g
11477327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15054.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 23787-80-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23787-80-6
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00014612
InChI Key QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC Name 1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Densità 1.105
Punti di ebollizione 265°C to 266°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 25 g
Beilstein 742438
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%