Learn More
2-Acetyl-4-chlorothiophene, 98+%
Codice prodotto. 15453917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453917 25 g 25g
15433917 1 g 1g
15443917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15453917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30384.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34730-20-6 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34730-20-6
Formula molecolare C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.62
Numero MDL MFCD00082791
InChI Key FKESGQASARHBDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11105655
IUPAC Name 1-(4-chlorothiophen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(Cl)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-4-chlorothiophene
Densità 1.334
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Sinonimo 1-4-chlorothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-chlorothiophene, 1-4-chlorothien-2-yl ethanone, ethanone,1-4-chloro-2-thienyl, ethanone, 1-4-chloro-2-thienyl, 1-4-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-4-chloro-2-thienyl ethanone, zlchem 1053, 4-chloro-2-acetylthiophene, ksc572s1r
Peso formulazione 160.62
Percent Purity ≥98%