Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 2-Acetyl-5-bromothiophene |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 93°C to 96°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 103°C (4.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Mehr anzeigen |