Learn More
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147663 25 g Bottiglia in vetro 25g
10023690 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147663 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306700250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6310-09-4
Molecular Weight (g/mol) 160.62
Numero MDL MFCD00005444
InChI Key HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-5-chlorothiophene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 47.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5ClOS
Quantità 25 g
Sinonimo 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
IUPAC Name 2-bromobenzenethiol
PubChem CID 80598
Peso formulazione 160.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals