Learn More
2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10823191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10823191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10823191 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00297DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C9H7IN2O
Numero MDL MFCD11520128
Quantità 1 g
Sinonimo 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
InChI Key JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
IUPAC Name 1-(5-iodoindazol-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 286.07
PubChem CID 45594316
Peso formulazione 286.07