Learn More
2-Acetyl-5-methylfuran, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Acetyl-5-methylfuran |
| CAS | 1193-79-9 |
| Formula molecolare | C7 H8 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1oc(C)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(5-methyl-2-furyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.137 |
| Peso formulazione | 124.0524 |