Learn More
2-Acetyl-5-methylthiophene 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10361713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361713 25 g Bottiglia in vetro 25g
10178412 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382880250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 13679-74-8
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.20
Numero MDL MFCD00014529
InChI Key YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC Name 1-(5-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-5-methylthiophene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 140.2
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals