Learn More
2-Acetyl-6-bromopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetyl-6-bromopyridine |
| CAS | 49669-13-8 |
| Formula molecolare | C7H6BrNO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(Br)n1 |
| IUPAC Name | 1-(6-bromopyridin-2-yl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.03 |
| Peso formulazione | 198.9633 |