Learn More
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene, 98%
Codice prodotto. 11499166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499166 100 g 100g
11489166 25 g 25g
11409176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499166 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18031.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3900-45-6
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.237
Numero MDL MFCD00021643
InChI Key GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
IUPAC Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Punto di fusione 107°C to 109°C
Punti di ebollizione 155°C to 160°C (0.4 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 1871098
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%