Learn More
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene, 98%
Codice prodotto. 10511554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511554 1 g Bottiglia in vetro 1g
10477140 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10511554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134780010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3900-45-6
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD00021643
InChI Key GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
IUPAC Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108.0°C to 109.0°C
Colore Beige-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC10H6COCH3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.