Learn More
2-Acetyl-6-methylpyridine, 98%
Codice prodotto. 15462679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462679 5 g 5g
15472679 250 mg 250mg
15452679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15462679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H65997.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 6940-57-4 | C8H9NO | 135.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6940-57-4
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.166
Numero MDL MFCD06658293
InChI Key FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
PubChem CID 138872
IUPAC Name 1-(6-methylpyridin-2-yl)ethanone
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetyl-6-methylpyridine
Colore Yellow
Punti di ebollizione 209°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.515
Quantità 5 g
Beilstein 109564
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid