Learn More
2-Acetyl Phenothiazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetyl Phenothiazine |
| CAS | 6631-94-3 |
| Formula molecolare | C14H11NOS |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.31 |