Learn More
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide |
| CAS | 86921-49-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12 H14 N2 O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 2-Propenamide, 2-(acetylamino)-N-(phenylmethyl)-, 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, 2-Acetamido-N-benzylacrylamide, 2-(Acetylamino)-N-benzylprop-2-enamide, 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide, Lacosamide Imp. K (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-9(14-10(2)15)12(16)13-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)NC(=C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-acetamido-N-benzylprop-2-enamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.2518 |
| Vedi altri risultati |