Learn More
2-Acetylbenzo[b]thiophene, 98%
Codice prodotto. 11434667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434667 5 g 5g
11424667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11434667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21173.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22720-75-8 | C10H8OS | 176.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22720-75-8
Formula molecolare C10H8OS
Molecular Weight (g/mol) 176.23
Numero MDL MFCD00090217
InChI Key SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylbenzothiophene, 2-acetylbenzo b thiophene, 1-benzo b thiophen-2-yl ethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-benzo b thienyl, 1-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 89805
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Acetylbenzo[b]thiophene
Punto di fusione 86°C to 88°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 176.23
Percent Purity 98%