Learn More
2-Acetylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30309357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309357 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1695501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylbenzoic Acid
CAS 577-56-0
Formula molecolare C9 H8 O3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC Name 2-acetylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Peso formulazione 164.0473