Learn More
2-Acetylbenzothiophene, TRC
Codice prodotto. 30316732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1703251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Formula molecolare C10 H8 O S
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
InChI Formula InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 176.23
Peso formulazione 176.0296