Learn More
2-Acetylbutyrolactone, 99+%
Codice prodotto. 10520604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10520604 1 L 1L
10745551 100 mL 100mL
10438050 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10520604 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102490010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-23-7
Formula molecolare C6H8O3
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00005394
InChI Key OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
IUPAC Name 3-acetyloxolan-2-one
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylbutyrolactone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4585
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 78
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: 310g/L (20°C)
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetylbutyrolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.