Learn More
2-Acetylbutyrolactone, Mikromol™
Descrizione
2-Acetylbutyrolactone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetylbutyrolactone |
| CAS | 517-23-7 |
| Nomi componenti o analita | 2-Acetylbutyrolactone |
| Shipping Condition | +4°C |
| Formula molecolare | C6H8O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone |
| SMILES | CC(=O)C1CCOC1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.13 |
| Quantità | 100 mg |