Learn More
2-Acetylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. 10622572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622572 25 g Bottiglia in vetro 25g
10133481 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10622572 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 346190250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-23-7
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00001633
InChI Key OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
PubChem CID 13400
IUPAC Name 2-acetylcyclohexan-1-one
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylcyclohexanone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0630g/mL
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COC6H9(=O)
Indice di rifrazione 1.5090 to 1.511
Quantità 25 g
Beilstein 07, 559
Gravità specifica 1.063
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid