Learn More
2-Acetylnaphthalene, 99%
Codice prodotto. 11432527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11432527 50 g 50g
11484040 100 g 100g
11442527 250 g 250g
11422527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11432527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14793.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone and ether. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-08-3
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.211
Numero MDL MFCD00004108
InChI Key XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC Name 1-naphthalen-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylnaphthalene
Punto di fusione 52°C to 56°C
Punti di ebollizione 300°C to 301°C
Punto d'infiammabilità 168°C (334°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3077
Beilstein 774965
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetylnaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetonaphthone