Learn More
2-Acetylnaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30313826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313826 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18721025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylnaphthalene
CAS 93-08-3
Formula molecolare C12 H10 O
Quantità 25 g
Sinonimo 2'-Acetonaphthone (6CI,8CI), 1-(2-Naphthalenyl)ethanone, 1-(2-Naphthyl)ethan-1-one, 1-(2-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-2-yl) ethan-1-one, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, 1-(Naphthalen-3-yl)ethanone, 2-Acetonaphthalene, 2-Acetylnaphthalene, 2-Naphthyl methyl ketone, Methyl 2-naphthyl ketone, Methyl β-naphthyl ketone, NSC 7658, Oranger crystals, β-Acetonaphthone, β-Acetylnaphthalene, β-Naphthyl methyl ketone, Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)-
InChI Formula InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 1-naphthalen-2-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Peso formulazione 170.0732