Learn More
2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712693
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10712693
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01734DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4386-39-4
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00085683
InChI Key XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
IUPAC Name 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid
SMILES CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 97%