Learn More
2-Acetylpyrazine, 99%
Codice prodotto. 11498446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498446 5 g 5g
11488446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498446 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15917.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22047-25-2
Formula molecolare C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.127
Numero MDL MFCD00006134
InChI Key DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
PubChem CID 30914
IUPAC Name 1-pyrazin-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylpyrazine
Punto di fusione 75°C to 78°C
Punti di ebollizione 78°C to 79°C (8 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 109630
Peso formulazione 122.13
Percent Purity 99%