Learn More
2-Acetylpyridine, 98%
Codice prodotto. 10408630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10408630 25 g Bottiglia in vetro 25g
10346260 100 g Bottiglia in vetro 100g
11966281 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10408630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102680250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-62-9
Formula molecolare C7H7NO
Molecular Weight (g/mol) 121.14
InChI Key AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
IUPAC Name 1-pyridin-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylpyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H4NCOCH3
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.5220
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Acetylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.