Learn More
2-Acetylpyridine, 98%
Descrizione
2-Acetylpyridine used as flavoring agent. It is also used in application for food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Acetylpyridine used as flavoring agent. It is also used in application for food additive.
Solubility
Soluble in water (18.2 g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetylpyridine |
| Punto di fusione | 8°C to 10°C |
| Densità | 1.082 |
| Punti di ebollizione | 189°C to 190°C |
| Punto d'infiammabilità | 76°C (169°F) |
| Odore | Unpleasant |
| Indice di rifrazione | 1.522 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 107759 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (18.2g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Acetylpyridine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylpyridine