Learn More
2-Acetylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Acetylpyridine |
| CAS | 1122-62-9 |
| Formula molecolare | C7 H7 N O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2-Acetylpyridine, Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Pyridinyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-pyridyl (8CI), 1-(2-Pyridyl)-1-ethanone, 1-(2-Pyridyl)ethanone, 1-(Pyridin-2-yl)ethan-1-one, 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetylpyridine, 2-Pyridyl methyl ketone, Methyl 2-pyridinyl ketone, Methyl 2-pyridyl ketone, NSC 15043, Pyridin-2-yl methyl ketone, α-Acetylpyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC Name | 1-pyridin-2-ylethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.14 |
| Peso formulazione | 121.0528 |