Learn More
2-Acetylpyrrole, 98%
Codice prodotto. 11412018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412018 25 g 25g
11492008 1 g 1g
11402018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11412018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14593.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1072-83-9
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.128
Numero MDL MFCD00005220
InChI Key IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
IUPAC Name 1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylpyrrole
Punto di fusione 88°C to 92°C
Punti di ebollizione 220°C
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Beilstein 1882
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%