Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetylthiazole, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A11266.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 24295-03-2 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11403624
  • 59.17€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
24295-03-2
127.161
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
520108
CC(=O)C1=NC=CS1
C5H5NOS
MFCD00005324
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Specifica
2-Acetylthiazole
78°C (172°F)
1.548
1g
C5H5NOS
109803
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
520108
99%
1.227
Characteristic
89°C to 91°C (12mmHg)
24295-03-2
MFCD00005324
2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
CC(=O)C1=NC=CS1
127.161
127.17
Videos
SDS Documenti