Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Acetylthiazole |
| CAS | 24295-03-2 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Punti di ebollizione | 74.0°C (11.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 78°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Acetylthiazole
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico