Learn More
2-Acetylthiazole, 99%
Codice prodotto. 11413624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413624 5 g 5g
11403624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413624 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11266.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24295-03-2
Formula molecolare C5H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 127.161
Numero MDL MFCD00005324
InChI Key MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
IUPAC Name 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Acetylthiazole
Densità 1.227
Punti di ebollizione 89°C to 91°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 5 g
Beilstein 109803
Peso formulazione 127.17
Percent Purity 99%