Learn More
2-Acetylthiophene, 98%
Codice prodotto. 10667893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667893 500 g Bottiglia in vetro 500g
10467280 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102725000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-15-3
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.17
Numero MDL MFCD00005442
InChI Key WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylthiophene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 10°C to 11°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 214°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C4H3S)COCH3
Indice di rifrazione 1.5640 to 1.566
Quantità 500 g
Beilstein 17, 287
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14g/L (30°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform,benzene
Peso formulazione 126.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid