Learn More
2-Acetylthiophene, 99%
Codice prodotto. 11464364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464364 2500 g 2500g
11444364 100 g 100g
11454364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464364 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13062.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.173 g/mol
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-15-3
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.173
Numero MDL MFCD00005442
InChI Key WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylthiophene
Punto di fusione 10°C to 12°C
Densità 1.168
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Odore Slightly Sweetish
Indice di rifrazione 1.566
Quantità 2500 g
Numero UN UN2810
Beilstein 107910
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 99%