Learn More
2-Acetylthiophene, TRC
Codice prodotto. 30312013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18881525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylthiophene
CAS 88-15-3
Formula molecolare C6 H6 O S
Quantità 25 g
Sinonimo Ethanone, 1-(2-thienyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Thienyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-thienyl (8CI), 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, 1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(Thiophen-2-yl)ethanone, 1-(Thiophene-2-yl)ethanone, 2-(Acetyl)thiofuran, 2-Acetaldehyde thiophene, 2-Acetothienone, 2-Acetothiophene, 2-Acetylthiophene, 2-Thienyl methyl ketone, Methyl 2-thienyl ketone, NSC 2345, Thiophen-2-yl methyl ketone, α-Acetylthiophene
InChI Formula InChI=1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccs1
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Peso formulazione 126.0139