Learn More
2-Adamantanone, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 292500250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 700-58-3 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10003540
  • 98.95€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 5
Identificatori chimici
700-58-3
150.22
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
64151
adamantan-2-one
C10H14O
MFCD00074737
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
CHEBI:40611
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Specifica
2-Adamantanone
Glass bottle
282°C to 286°C
700-58-3
100.0
C10H14O
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
adamantan-2-one
64151
150.22
98%
Authentic
White
25g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00074737
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
150.22
CHEBI:40611
Crystalline Powder
Videos
SDS Documenti