Learn More
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10558283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10558283 1 g 1g
10362333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10558283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09979DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 79950-42-8
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00100646
InChI Key QVHRAGBOMUXWRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, 2-allyl-3hydroxybenzaldehyde, 2-allyl-3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-allyl benzaldehyde, 3-oxidanyl-2-prop-2-enyl-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2-2-propenyl, benzaldehyde,3-hydroxy-2-2-propen-1-yl, 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, containing 200ppm mehq
PubChem CID 2775156
IUPAC Name 3-hydroxy-2-prop-2-enylbenzaldehyde
SMILES OC1=CC=CC(C=O)=C1CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%