Learn More
2-Allylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Allylphenol |
| CAS | 1745-81-9 |
| Formula molecolare | C9H10O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | NSC 1538, Yinguo, o-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol, 2-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1CC=C |
| IUPAC Name | 2-prop-2-enylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.18 |
| Peso formulazione | 134.0732 |