Learn More
2-Amidinopyridine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13555010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13555010 5 g 5g
13565010 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13555010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448610050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51285-26-8 | Molecular Formula: C6H7N3·ClH | Molecular Weight: 157.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51285-26-8
Formula molecolare C6H7N3·ClH
Molecular Weight (g/mol) 157.6
InChI Key GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC Name pyridine-2-carboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amidinopyridine Hydrochloride
Punto di fusione 146.0°C to 148.0°C
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amidinopyridine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.