Learn More
2-Amino-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. 13408548 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13408548 25 g Glass Bottle 25g
10508322 1 g Bottiglia in vetro 1g
10229093 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13408548 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401030250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-03-2
Formula molecolare C3H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 91.11
Numero MDL MFCD00051487
InChI Key KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
IUPAC Name 2-aminopropane-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1, 3-propanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 56.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NH2CH(CH2OH)2
Quantità 25 g
Numero UN 3259
Peso formulazione 91.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-1,3-propanediol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.