Learn More
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanine), Mikromol™
Codice prodotto. 17992486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17992486 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0061.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guanine
CAS 73-40-5
Nomi componenti o analita Guanine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H5 N5 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-1,7-dihydropurin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 151.13
Quantità 100 mg
Peso formulazione 151.0494 g/mol