Learn More
(±)-2-Amino-1-butanol, 97%
Codice prodotto. 10588460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10588460 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10366160 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10102370 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10588460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103250050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-20-8
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00008095
InChI Key JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC Name 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2-Amino-1-butanol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2°C
Densità 0.9440g/mL
Punti di ebollizione 176°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4508 to 1.4528
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15, 422
Gravità specifica 0.944
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.