Learn More
(+/-)-2-Amino-1-butanol, 97%
Codice prodotto. 11445847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445847 500 mL 500mL
11435847 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24398.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-20-8
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.138
Numero MDL MFCD00008095
InChI Key JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC Name 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Amino-1-butanol
Punto di fusione -2°C
Densità 0.944
pH 11.1
Punti di ebollizione 176°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4525
Quantità 500 mL
Numero UN UN2735
Beilstein 1098274
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Indice di Merck 14,427
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 97%