Learn More
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2 |
| Peso formulazione | 108.0687 |