Learn More
2-Amino-1-methylbenzimidazole, 98+%
Codice prodotto. 10318910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10318910 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10147713 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10318910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276300025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1622-57-7 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1622-57-7
Formula molecolare C8H9N3
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00142855
InChI Key XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-methylbenzimidazole, 1-methyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-methyl-2-aminobenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine, ccris 4355, 2-amino-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine,1-methyl, 1-methyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine
PubChem CID 74187
IUPAC Name 1-methylbenzimidazol-2-amine
SMILES CN1C(N)=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203°C to 206°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder