Learn More
2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Codice prodotto. 30315561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315561 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61680010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Formula molecolare C11 H10 N4
Quantità 10 mg
Sinonimo 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
InChI Formula InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMILES Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
IUPAC Name 1-methylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.0905