Learn More
(±)-2-Amino-1-phenylethanol, 95%
Codice prodotto. 10436953 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10436953 10 g Bottiglia in vetro 10g
10302583 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10436953 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104320100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7568-93-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7568-93-6
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00008137
InChI Key ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
PubChem CID 1000
ChEBI CHEBI:16343
IUPAC Name 2-amino-1-phenylethanol
SMILES NCC(O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 60.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 160.0°C (17.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH(C6H5)OH
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 7399
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.