Learn More
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Descrizione
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-1-phenylethanol |
| Forma fisica | Solid or Liquid |
| CAS | 7568-93-6 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H11NO |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC(CN)C1=CC=CC=C1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only