Learn More
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 11332236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332236 25 g 25g
11322236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03608.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6168-72-5 | C3H9NO | 75.11 g/mol
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Alaninol has been used in the synthesis of N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine, diastereomers of DL-β-amino alcohols, enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine, (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Air sensitive & hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, air, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6168-72-5
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00008085
InChI Key BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC Name 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-2-Amino-1-propanol
Punto di fusione 8°C
Densità 0.965
Punti di ebollizione 174°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.4495
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1209234
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98%