Learn More
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, LoGiCal
Codice prodotto. 30462848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462848 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0071.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Nomi componenti o analita 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 Cl2 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone
InChI Formula InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC Name (2-amino-5-chlorophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 266.12
Quantità 10 mg
Peso formulazione 265.0061 g/mol