Learn More
2-Amino-2’,5-dichlorobenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| CAS | 2958-36-3 |
| Formula molecolare | C13 H9 Cl2 N O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC Name | (2-amino-5-chlorophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.12 |
| Peso formulazione | 265.0061 |