Learn More
2'-Amino-2'-Deoxyguanosine, TRC
Codice prodotto. 30320971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320971 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA579435100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Formula molecolare C10H14N6O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
IUPAC Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 282.26
Peso formulazione 282.1077